Learn More
Indium(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643773 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10643773
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 128008-30-0 | C3F9InO9S3 | 562.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128008-30-0
Summenformel C3F9InO9S3
Molekulargewicht (g/mol) 562.03
MDL-Nummer MFCD00144478
InChI-Schlüssel UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
PubChem CID 2734680
IUPAC-Name Indium(3+);trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Farbe Weiß
Elementanalytik 97.5% min. (ex Fluor)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 562.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver und Granulate
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.