Learn More
Indium(III)-sulfid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indium (III) sulfide |
| Schmelzpunkt | 1050°C |
| Farbe | Rot bis Orange |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 2 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water and organic solvents. |
| Formelmasse | 325.83 |
| Reinheit (%) | 99.995% |
| Geruch | Like rotten eggs |
| Mehr anzeigen |