Learn More
Indium(III)-sulfat-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11390108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042870.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel In2(SO4)3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00149747
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) sulfate hydrate
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 517.83 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%