Learn More
Indium(III)-phosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024089
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11345169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18281.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14693-82-4
Summenformel InO4P
Molekulargewicht (g/mol) 209.788
MDL-Nummer MFCD00016154
InChI-Schlüssel UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
PubChem CID 9815692
IUPAC-Name Indium(3+);phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) phosphate
Menge 5 g
Formelmasse 209.79
Reinheit (%) 98%
Dichte 4.9