Learn More
Indium(III)-perchlorat-Oktahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048844
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11371748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011642.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-15-1
MDL-Nummer MFCD00150241
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) perchlorate octahydrate
Schmelzpunkt 800°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1481
Formelmasse 557.30 (413.18 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic