Learn More
Indium(III)-nitrathydrat, In 29 % min.
Artikelnummer. 11473787
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11473787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18252.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indium(III)-nitrathydrat wirkt als Oxidationsmittel. Es wird zur Produktion koordinierter Polymerfilme verwendet, die bei der Herstellung von Indium(III)-oxid-Nanopartikeln verwendet werden. Es wird bei der Synthese anderer Indiumkomplexe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur ist es stabil. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207398-97-8
Summenformel InN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 300.83
MDL-Nummer MFCD00149742
InChI-Schlüssel LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
IUPAC-Name Indium(3+);trinitrat;hydrat
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 100°C (in 2H2O)
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt In ≥ 29 %
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
Formelmasse 300.83 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch