Learn More
Indium(III)-N-Octoxid, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indium(III) n-octoxide |
| Schmelzpunkt | ∼150°C (decomposition) |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1325 |
| Formelmasse | 502.48 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |