Learn More
Indium(I)-Bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388168
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039388.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14280-53-6
MDL-Nummer MFCD00064630
Synonym indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Spezifikation
Siedepunkt 662°C
Chemischer Name oder Material Indium(I) bromide
Schmelzpunkt 220°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Perlen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 194.73
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.96 g/mL