Learn More
Indium(I)-bromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330108
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11330108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042865.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14280-53-6
Summenformel InBr
MDL-Nummer MFCD00064630
Synonym indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Spezifikation
Siedepunkt 662°C
Chemischer Name oder Material Indium (I) bromide
Schmelzpunkt 220°C
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 194.73
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.96 g/mL