Learn More
Indiumarsenid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368077
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11368077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022651.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
In der Halbleiterelektronik
Indium arsenide is used in semiconductor electronics, construction of infrared detectors, terahertz radiation source, as it is a strong Photo-dember emitter, superior electron mobility and velocity, in high-power applications detector, diode lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-11-3
Summenformel AsIn
Molekulargewicht (g/mol) 189.74
MDL-Nummer MFCD00016144
InChI-Schlüssel RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC-Name Arsinidinindium
SMILES [As]#[In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium arsenide
Schmelzpunkt 936°C
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel InAs
UN-Nummer UN1557
Merck Index 14,4949
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 189.74
Reinheit (%) 99%