Learn More
Indiumarsenid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392018
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11392018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012932.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 1303-11-3 | AsIn | 189.74 g/mol
Indium arsenide is used for construction of infrared detectors, for the wavelength range of 1-3μm. It is widely used as terahertz radiation source as it is a strong photo-Dember emitter. Indium arsenide is also used for making of diode laser.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-11-3
Summenformel AsIn
Molekulargewicht (g/mol) 189.74
MDL-Nummer MFCD00016144
InChI-Schlüssel RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC-Name Arsinidinindium
SMILES [As]#[In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium arsenide
Schmelzpunkt 936°C
Namenshinweis Hardly attacked by mineral acids
Farbe Grau
Physikalische Form Polykristalline Stücke 1.5 bis 9.5 mm
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 189.74
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray polycrystalline pieces