Learn More
Indigo-Carminlösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15665830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15665830 100 mL Poly-Flasche 100 Milliliter
15675830 500 mL Poly-Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665830 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 55928100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 860-22-0
Summenformel C16H8N2Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 466.35
MDL-Nummer MFCD00005723
InChI-Schlüssel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
PubChem CID 5284351
IUPAC-Name Dinatrium-(E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indigo carmine solution
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
UN-Nummer UN3264
Formelmasse 466.35g/mol
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.01g/mL at 20°C
Farbe Blau
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig