Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigocarmin, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10734471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10734471 500 g Glasflasche 500 Gramm
10724471 25 g Glasflasche 25 Gramm
10215680 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10734471 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 157445000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 860-22-0
Summenformel C16H8N2Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 466.35
MDL-Nummer MFCD00005723
InChI-Schlüssel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC-Name Dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indigo Carmine
Farbstoffgehalt 85% min.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Beilstein 25, 304
Merck Index 15, 4982
Farbe Blau
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Menge 500 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Formelmasse 466.34
Güte Analyse