Learn More
Shamrock™ Indikatorband
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,7 m x 25 mm
Packungsgröße:
12 Meter
Beschreibung
- Hellrote Farbe
- Aufschrift auf Band: “Contaminated”
- Keine Rückstände nach Entfernung
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 12,7 m x 25 mm |
| Länge (metrisch) | 12,7 m |
| Produkttyp | Indikatorband |
| Menge | Je 1 |
| Außenbreite (metrisch) | 25 mm |