Learn More
3M™ Freeze Watch™ Indicator 9805FW
Consists of a highly sensitive indicating liquid inside a specially designed ampoule to monitor exposure of temperature-sensitive products to freezing temperatures.
Marke:  3M™ Freeze Watch™ 7000002736
Artikelnummer. 17288510
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Inexpensive solution for monitoring product exposure to freezing temperatures.
  • Self-adhesive backing sticks securely to most exterior packaging materials.
  • Easily-interpreted visual results.
  • Activation temperature of 0°C/32°F helps proper shipping of freeze-sensitive items.
Spezifikation
Spezifikation
400 /Cs.
58 mm
0°C
2.283 in.
32°F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Freeze Watch™ Indicator 9805FW > Length: 58 mm