Learn More
Indane, TRC
Artikelnummer. 30399710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399710 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI508000100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indan
CAS 496-11-7
Summenformel C9 H10
Menge 100 g
Synonym 1H-Indene, 2,3-dihydro-, Indan (8CI), 2,3-Dihydro-1H-indene, 1,2-Hydrindene, 2,3-Dihydroindene, Benzocyclopentane, Hydrindene, Hydrindonaphthene, Indane, NSC 5292
InChI-Formel InChI=1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES C1Cc2ccccc2C1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Inden
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
Formelmasse 118.078