Learn More
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10349060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10349060 100 g Glasflasche 100 Gramm
10410531 5 g Glasflasche 5 Gramm
10073460 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10349060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 292481000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-11-7
MDL-Nummer MFCD00003795
InChI-Schlüssel PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Inden
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indane
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -51°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 176°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10
Brechungsindex 1.5350 to 1.538
Menge 100 g
Beilstein 05,II,376
Merck Index 15, 4971
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: misciple in ethanol,diethyl ether;,slightly soluble in chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.