Learn More
Indan-1-aminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Indan-1-amin-Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Aminoindane Hydrochloride |
| CAS | 70146-15-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Aminoindane Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H11 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-Indanamine, hydrochloride (6CI,7CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1-Aminoindan hydrochloride, 1-Aminoindane hydrochloride, NSC 186227, Indan-1-amine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1CCc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amin; Hydrochlorid |
| Show More |