Learn More
OHAUS™ Inkubationsschüttler
Artikelnummer. 17268380 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
15 bis 500 U/min
500 bis 2500 U/min
600 bis 2500 U/min
Tragkraft (metrisch):
16 kg bei 75 U/min, 2,3 kg bei 500 U/min
22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Tragkraft (metrisch) Packungsgröße
17268380 15 bis 500 U/min 22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min 1 Stück
17258380 600 bis 2500 U/min 16 kg bei 75 U/min, 2,3 kg bei 500 U/min 1 Stück
17278380 500 bis 2500 U/min 22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17268380 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30573775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10190.00 CHF
    7532.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 2657.49 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sparen Sie mit Tisch-Inkubations- und -Inkubationskühlschüttlern Platz
  • Das exklusive Opti-Flow Forced Ventilation System nutzt Doppelinduktion oder einen einzelnen großen Lüfter
  • Die Luft wird umgelenkt& nicht direkt auf den Proben, wodurch ein kreisförmiger Luftstrom erzeugt wird, der für Gleichmäßigkeit sorgt
  • Für reproduzierbare Ergebnisse, das exklusive Accu-Drive Das Rüttelsystem gewährleistet die Geschwindigkeitsgenauigkeit
  • Der Triple Eccentric Drive sorgt für eine gleichmäßige Schüttelbewegung über den gesamten Drehzahlbereich
  • Die Kammern für die Einheiten ISHD23HDG und ISHD23CDG sind groß genug, um 2 x 6 l-Erlenmeyerkolben mit optionalen Klammern und Plattform aufnehmen zu können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tragkraft (metrisch) 22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min
Drehzahlbereich 15 bis 500 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 15 bis 32 °C
Wirkleistung 800 W
Tragkraft (angloamerikanisch) 50 lb. bei 125 U/min, 10 lb. bei 500 U/min
Zertifizierung/Konformität TÜV
Frequenz 50/60 Hz
Material Aluminium, Cycoloy
Abmessungen (L x B x H) 815 x 675 x 596 mm
Höhe (angloamerikanisch) 23,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 32,1 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 26,6 in.
Versandgewicht (metrisch) 103,4 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 224,07 lb.
Gewicht (metrisch) 101,6 kg
Modell ISHD23HDG
Display Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 %, nicht kondensierend
Zeitschaltbereich 1 s bis 160 h
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.