Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplatten-Tischschüttler zum Inkubieren
Artikelnummer. p-6714269 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 2,5 A, 450 W
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen unitSize
15564070 230 V, 2,5 A, 450 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15564070
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Erhitzen und Schütteln einer Vielzahl von Proben in Mikrotiterplatten oder Röhrchen
  • Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
  • PID-Temperaturregler: Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von Umgebungstemperatur +5 °C bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
  • Dreifach-Exzenterantrieb: Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
  • LED-Anzeigen: Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Temperaturkalibrier-Modus: Ermöglicht dem Anwender die Kalibrierung des Geräts mit einem externen Temperaturmessgerät
  • Anwendungen: Immunoassays und Hybridisierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±2 % der eingestellten Drehzahl bis 999 U/min; ±5 % 1000 bis 1200 U/min
Drehzahlbereich 150 bis 1.200 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 2,5 A, 450 W
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 bis 65 °C
Abmessungen (L x B) Plattform 264 x 184 mm
Abmessungen (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 12,4 in. (415 x 293 x 315 mm)
Luftfeuchtigkeitsbereich 0.8
Enthält Aluminiumtablett mit vier Mikroplattenklammern
Zeitschaltbereich 1 s bis 9999 min