Learn More
Alfa Aesar™ Inconel™ 600 Gaze, 100 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll)
Marke:  Alfa Aesar™ 045069.FI
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15436715
  • 31.23 CHF / 1 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
50 x 50 mm
MFCD01741927
Inconel™ 600 gauze
100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
100 Mesh
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation