Learn More
Inconel™ 600 Gaze, 100 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045069.GT
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15456715
  • 80.09 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Inconel™ 600 gauze
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
150 x 150 mm
100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
MFCD01741927
100 Mesh
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation