Learn More
Ohaus™ Abdeckung während der Verwendung DS AX
Artikelnummer. 15872187 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kann verwendet werden mit:Elektronische Waagen, AX-Modelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15872187 Kann verwendet werden mit:Elektronische Waagen, AX-Modelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15872187 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30111792
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die Reinigung der elektronischen Waagen der AX-Modellr während des Gebrauchs.
  • Passend für EX-Modelle 124-523
    • AX 124, 124/E
    • AX 223, 223/E, 223N/E
    • AX 224, 224/E, 224N
    • AX 324
    • AX 423, 423/E, 423N, 423N/E
    • AX 523/E, 523N/E
  • Schützt Ihre Waage vor Staub, Fingerabdrücken und verschütteten Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektronische Waage, AX-Modell
Sprachen Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX)
Produktlinie Abdeckungen während der Verwendung
Typ Abdeckung während der Verwendung