Learn More
Tocris Bioscience™ IN 1130
Potent and selective inhibitor of TGF-βRI
Marke: Tocris Bioscience™ 6016/5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IN 1130 is a potent and selective inhibitor of TGF-β type I receptor (ALK5). Inhibits Smad-2 phosphorylation (IC50 = 5.3 nM). Exhibits selectivity over a panel of 27 serine/ threonine and tyrosine kinases including P38α. Attenuates TGFβ/Smad signaling, cell migration, invasion, lung metastasis and increases survival of mice in 4TI in vivo models. Suppresses renal fibrosis in obstructive nephropathy in vivo models.Spezifikation
| 3-[[5-(6-Methyl-2-pyridinyl)-4-(6-quinoxalinyl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]benzamide | |
| 868612-83-3 | |
| >98% | |
| 5 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.