Learn More
IMP5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12664-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840504
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Intramembrane-cleaving aspartic protease (I-CLiP) that may be able to cleave type II membrane signal peptides in the hydrophobic plane of the membrane.
Spezifikation
Spezifikation
IMP5
Polyclonal
Unconjugated
SPPL2C
IMP 5, IMP5, intramembrane protease 5, SPP like 2C, SPPL2c
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
162540
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8IUH8
SPPL2C
IMP5 Fusion Protein Ag3345
150 μL