Learn More
IMP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen IMP3
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850634
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12750-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840634
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12750-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the human homolog of the yeast Imp3 protein. The protein localizes to the nucleoli and interacts with the U3 snoRNP complex. The protein contains an S4 domain.
Spezifikation
Spezifikation
IMP3
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q921Y2, Q9NV31
102462, 315697, 55272
IMP3 Fusion Protein Ag3477
Primary
-20°C
IMP3
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BRMS2, C15orf12, IMP3, MRPS4, U3 snoRNP protein IMP3
Imp3
IgG
Antigen Affinity Chromatography