Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Immune Monitoring Panel, 65plex
Artikelnummer. 16362054
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. 16362054
Marke: Invitrogen™ EPX65010065901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das ProcartaPlex Human Immune Monitoring Panel 65plex ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch die Analyse von 65 Protein-Targets in einer einzigen Vertiefung mit Hilfe der Luminex xMAP-Technologie.
Analysieren Sie 65 Cytokin-, Chemokin- und Wachstumsfaktor-Ziele gleichzeitig für ein effizientes Immunantwort-Profiling, die Biomarker-Entdeckung und die Validierung. Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Fänger- und Nachweisreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und weniger Pipettieren und Experimentieranordnung erfordern.
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
Zielliste [Bead-Region]:
Zytokine: G-CSF (CSF-3) [42], GM-CSF [44], IFN-alpha [48], IFN-gamma [43], IL-1 alpha [62], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-3 [73], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-7 [26], IL-8 (CXCL8) [27], IL-9 [52], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-18 [66], IL-20 [81], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14], IL-31 [37], LIF [15], M-CSF [67], MIF [53], TNF-alpha [45], TNF-beta [54], TSLP [80]
Chemokine: BLC (CXCL13) [29], ENA-78 (CXCL5) [82], Eotaxin (CCL11) [33], Eotaxin-2 (CCL24) [37], Eotaxin-3 (CCL26) [77], Fractalkine (CX3CL1) [59], Gro-alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], I-TAC (CXCL11) [57], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-2 (CCL8) [8], MCP-3 (CCL7) [68], MDC (CCL22) [87], MIG (CXCL9) [69], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], MIP-3 alpha (CCL20) [56], SDF-1 alpha (CXCL12) [13]
Wachstumsfaktoren/Regulatoren: FGF-2 [75], HGF [46], MMP-1 [64], NGF-beta [55], SCF [39], VEGF-A [78]
Lösliche Rezeptoren: APRIL [88], BAFF [86], CD30 [84], CD40L (CD154) [74], IL-2R (CD25) [22], TNF-RII [85], TRAIL (CD253) [58], TWEAK [97]
Über ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Die Merkmale beinhalten:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse—als Panel nach dem höchsten Industriestandard validiert, einschließlich Proteinziel-Kombinierbarkeit und Kreuzreaktivitätstests
• Mehr Ergebnisse pro Probe—Messung mehrerer Protein-Targets gleichzeitig in einer einzigen 25 bis 50 µl Probe
• Hochgelobte Multiplexing-Plattform mit bewährter Luminex-Technologie für die Proteindetektion und -quantifizierung
ProcartaPlex-Assays nutzen die Luminex xMAP-Technologie (Multianalyten-Profiling) für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 25 bis 50 µl-Probe—aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Nicht kombinierbar
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände
Probenvolumen Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Inhalt und Lagerung
  • 2 Fläschchen Human-Standard-Mix M (gefriergetrocknet)
  • 1 Fläschchen Capture-Beads-Mix (1x)
  • 1 Fläschchen biotinylierter Nachweis-Antikörper-Mix (1x)
  • 2 Fläschchen Human-Control-High
  • 2 Fläschchen Human-Control-Low
  • 1 Flasche Lesepuffer (1x)
  • 1 Flasche Waschpuffer (10x)
  • 1 Flasche Streptavidin-PE (1x)
  • 1 Flasche Universeller Assay-Puffer (1x)
  • Streifen mit 8 Röhrchen
  • Klebefolie
  • 96-Well-Platte mit flachem Boden, schwarz
  • Bei 2 ° bis 8 °C lagern
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology