Learn More
Merck Immobilon™ GO für einfache Immundetektion
Alle ansehen Merck ProdukteDescription
Das Immobilon™ GO-Gerät ist ein freihändiges Immundetektionsgerät, das für die unbeaufsichtigte Verarbeitung von Western Blots entwickelt wurde. Jedes Gerät kann einen Mini-Blot verarbeiten. Das einzigartige Design nutzt eine kontinuierliche sequenzielle Flüssigkeitskonvektion über eine Flussmatrix, um freihändige Antikörperbindung und Membranwaschschritte während der Immundetektion in Western Blots zu ermöglichen.
Das Immobilon™ GO-Gerät ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und benötigt keine externe Stromversorgung oder Vakuumquelle für den Betrieb. Der standardmäßige, fettfreie Trockenmilchblot wird während der gesamten Immobilon™ GO-Einrichtung verwendet, um einen einfachen Übergang von herkömmlichen westlichen Blotting-Protokollen zu ermöglichen. Western Blots benötigen nur 3 Stunden. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit können Blots jedoch länger im Immobilon™ GO-Gerät verbleiben, selbst für die Verarbeitung über Nacht.
Kompatible Blockierungslösungen
- TBS-T mit NFDM
Kompatible Nachweisreagenzien
- Immobilon Western HRP-Substrate
- Handelsübliche Nachweisreagenzien
Kompatible Membranen
- PVDF (Immobilon Membranen)
- Nitrozellulose
Specifications
Specifications
Nachweisverfahren | Chemilumineszierend, fluoreszierend, chromogen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoblot (Western) |
Menge | 10/Packung |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.