Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Immobilon™-E provides the a PVDF blotting membrane that wets in transfer buffer or water and eliminates the need for the alcohol pre-wet step.
Marke:  Merck IEVH08100
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15817541
  • 269.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften:
  • Die Porengröße von 0,45 µm ist ideal für die meisten Western Blotting-Anwendungen mit Chemilumineszenz oder chromogener Detektion.
  • Spart Zeit und reduziert den Abfall, indem der Alkohol vor dem Befeuchten eliminiert wird.
  • Eine höhere Proteinretention liefert ein stärkeres Signal als die meisten Nitrozellulosemembranen.
Spezifikation
Spezifikation
Leicht mit Wasser benetzbar
Weiß
Unbedruckt
Blatt
0,45 μm
Western Blot
IEVH
10 Bögen
PVDF
8 x 10 cm