Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip-Kit und -Komponenten
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
Anode
Dry Strip Schlinge
Immobiline DryStrip Kit
Kathode
Probenbecher
Probenbecherstab
Tablett und Elektrodenhalter
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
4 Stück
60 Stück
Description
Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Immobiline DryStrip-Streifen mit bis zu 100 μl auf jedem Immobiline DryStrip.
- Die Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Informationen zur gesamten horizontalen 2-D-Elektrophorese. Durch entsprechende Anpassungen kann die SDS-Elektrophorese auch mit vertikalen Elektrophoresegeräten durchgeführt werden
- Das Immobiline DryStrip Kit erleichtert die Probenanwendung, die Verarbeitung und Äquilibrierung von Immobiline DryStrip für die erste Dimension der 2-D-Elektrophorese (zweidimensional)
- Die isoelektrische Fokussierung mit einem immobilisierten pH-Gradienten (IPG) ermöglicht eine echte isoelektrische Fokussierung und verbessert die Reproduzierbarkeit der Punktverteilung entlang der pH-Gradientenachse von 2-D-Karten erheblich
- Die Einzelteile sind auch separat erhältlich
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor II Elektrophoresesystem |
| Typ | Kathode |