Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip Abdeckungsflüssigkeit
Artikelnummer. 11505015 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11505015 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11505015 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17133501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese besonders aufgereinigte Mineralöl-Fraktion schützt Immobiline DryStrip Gel vor dem Austrocknen und vor der Atmosphäre in der ersten Dimension der 2-D-Elektrophorese. Cytiva™ Immobiline™ DryStrip Abdeckungsflüssigkeit ist auch als Kontakt zwischen der Abkühlplatte und der Gelträgerfolie bei der horizontalen Elektrophorese geeignet.
Die Flüssigkeit eignet sich bei der horizontalen Elektrophorese auch als Kontaktmittel zwischen der Kühlplatte und der Gelträgerfolie.
  • Farblos bis leicht gelblich
  • Unlöslich in kaltem und warmem Wasser
  • Siedepunkt: 330 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 330°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützen Sie Immobiline™ DryStrip vor Austrocknung oder anderen externen Schadeinflüssen im ersten Schritt der 2-D Elektrophorese
Schmelztemperatur 17.8 °C
Menge 1 l
Lagerungsbedingungen 18° bis 25 °C
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr||
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.