Learn More
Grant Instruments™ Einhängethermostat
Click to view available options
Spannung:
120/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ein hochspezielles Optima Heizthermostat für anspruchsvolle Anwendungen, die eine komplexe Programmierung und/oder eine hochpräzise Temperaturregelung erfordern.
- Stabilität ±0.01 ºC
- Großes, helles und vollfarbiges Display
- Symbolgesteuerter Startbildschirm mit Bedienung über ein Einstellrad und zwei Funktionstasten
- Programmierung/Temperatureinstellung (TXF200, 10 Programme mit 100 Segmenten)
- Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- 5-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Vom Anwender einstellbarer Temperaturregler
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 23 l/min. |
| Max. Druck | 530 mbar |
| Elektrische Anforderungen | 120 V 1,5 kW 50/60 Hz, 230 V 2 kW 50/60 Hz |
| Spannung | 120/230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |