Beschreibung
- Elektrische Anforderungen von 230 V und 50 Hz
- Kopf für Thermostat
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Einhängethermostat |
| Modell | CT 72/E |
| Gewicht (metrisch) | 5,6 kg |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |