Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-Stabfühler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10583821
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10583821
Marke: Ebro Electronic™ 13410609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabfühler zur Temperaturmessung von Luft, Öfen, Flüssigkeiten und Gasen.
Typ: TPN 120: NiCr-Ni Stabmessfühler, φ 1,5mm, NL 185mm, Lemo-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Durchmesser (metrisch) Sonde 1,5 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases.
Höhe (metrisch) 15 mm
Art der Immersion Total or Partial
Länge (metrisch) 200 mm
Länge (metrisch) Sonde 185 mm
Material Metal
Messzeit 1 sec.
Modell TPN 120
Sondentyp NiCrNi Stange
Gewicht (metrisch) 0.04 kg
Produkttyp Immersionssonde
Max. Temperatur (metrisch) 1100 °C
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +1100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) TFN 520
Genauigkeit DIN IEC 584, Klasse 2
Breite (metrisch) 15 mm