Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-Stabfühler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10464473
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10464473
Marke: Ebro Electronic™ 13410607
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabfühler zur Temperaturmessung von Luft, Öfen, Flüssigkeiten und Gasen.
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures
Höhe (metrisch) 15 mm
Art der Immersion Total or Partial
Länge (metrisch) 220 mm
Länge (metrisch) Sonde 185 mm
Material Metal
Messzeit 4 sec.
Modell TPN 140
Sondentyp NiCrNi Stange
Gewicht (metrisch) 0.24 kg
Produkttyp Immersionssonde
Max. Temperatur (metrisch) 1100 °C
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F to +2012 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +1100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) TFN 520
Genauigkeit DIN IEC 584, Klasse 2
Breite (metrisch) 15 mm