Learn More
Motic™ Immersionsöl, Typ HF
Geeignet für Fluoreszent.
Marke: Motic™ 1101001300081
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Hoher Brechungsindex.
- Transparent.
- Erhöht die numerische Apertur des Objektivs.
- Erhöht das Auflösungsvermögen eines Mikroskops.
Spezifikation
Ölimmersionsobjektive/Fluoreszent | |
5 mL |