Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlkorb mit Griff für Ultraschallreinigunsgerät
Erleichtert das vollständige Eintauchen in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Netzboden
- Ein Griff an jedem Ende
- Funktionelles und modernes Design
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
450 mm | |
Korb | |
Edelstahl |
Elmasonic S 900 H 90 l-Ultraschalleinheit | |
250 mm | |
545 mm |