Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlkorb mit Griff für Ultraschallreinigungsgerät
Erleichtert das vollständige Eintauchen in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.22400kg
Beschreibung
Entwickelt für das vollständige Eintauchen von Gegenständen und Teilen in Dual-Frequenz-Ultraschallreiniger der Fisherbrand™ 112xxx-Serie.Wählen Sie den Fisherbrand™ Eintauchkorb aus Edelstahl mit Griffen, der speziell für den verwendeten Ultraschallreiniger entwickelt wurde.
- Netzboden
- Mit einem Griff an jedem Ende
- Funktionelles und modernes Design
Spezifikation
Ersatzerweiterung | |
Ultraschallreiniger, Modell 15 1,75 l |