Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlkorb mit Griff für Ultraschallreinigungsgerät
Erleichtert das vollständige Eintauchen in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.21050kg
Beschreibung
Entwickelt für das vollständige Eintauchen von Gegenständen und Teilen in Dual-Frequenz-Ultraschallreiniger der Fisherbrand™ 112xxx-Serie.Wählen Sie den Fisherbrand™ Eintauchkorb aus Edelstahl mit Griffen, der speziell für den verwendeten Ultraschallreiniger entwickelt wurde.
- Netzboden
- Ein Griff an jedem Ende
- Funktionelles und modernes Design
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Korb | |
Ultraschallreiniger, 2,75 l | |
Edelstahl |