Learn More
R&D Systems™ Imiquimod
Artikelnummer. 18752714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18752714 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18752714 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3700/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist
Immunomodulator that displays antiviral and antitumor activity. Acts as a Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist; stimulates proinflammatory cytokine production and activates NF-κB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imiquimod
CAS 99011-02-6
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C14H16N4
Formelmasse 240.3
Reinheit >99%
Molekulargewicht 240.31