Learn More
Imipramin N-Oxid-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30405668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405668 10 mg
30390555 100 mg
30401488 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI46600510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215681-42-7
Summenformel C19H24N2O • x(H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 296.411802
Synonym 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide Hydrate, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide Hydrate, Imipraminoxide Hydrate
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-aminoxid; Hydrate
SMILES CN(CCCN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3)(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imipramine N-Oxide Hydrate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O.H2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H2
Formelmasse 314.1994