missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imipramin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 17904475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17904475 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17904475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI46598010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 113-52-0
Summenformel C19 H24 N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 316.87
Synonym Imipramine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. D (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, Apo-Imipramine, Censtim, Censtin, Chrytemin, DIPD, Deprinol, Depsol, Dimipressin, Dyna-Zina, Efuranol, Eupramin, Feinalmin, G 22355, Imavate, Imidobenzyle, Imidol, Imilanyle, Imipramine monohydrochloride, Imiprin, Imizin, Imizine, Imizinum, Impril, Intalpram, Iramil, Irmin, Janimine, Melipramin, Melipramine hydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, N-(γ-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, Novo-pramine, Praminil, Presamine, Promiben, Pryleugan, SK-Pramine, Surplix, Teperine, Timolet, Tipramine, Tofranil, Tofranile
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imipramine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
Formelmasse 316.1706
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.