Learn More
Imipramine hydrochloride, Thermo Scientific™
A serotonin uptake inhibitor
59.65 CHF - 213.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 113-52-0
Summenformel C19H25ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 316.873
MDL-Nummer MFCD00012669
InChI-Schlüssel XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imipramine hydrochloride, imipramine hcl, tofranil, chimoreptin, chrytemin, deprinol, feinalmin, imilanyle, persamine, pertofram
PubChem CID 8228
ChEBI CHEBI:5882
IUPAC-Name 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15475909
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63723.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
66.88 CHF
59.65 CHF / 5 Gramm
Sparen 7.23 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15485909
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63723.14
25g
213.25 CHF
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Imipramine hydrochloride is used as a serotonin uptake inhibitor. It mainly used in the treatment of major depression and enuresis (inability to control urination). It has also been evaluated for use in panic disorder.
Solubility
Soluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
113-52-0
316.873
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
8228
3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
C19H25ClN2
MFCD00012669
imipramine hydrochloride, imipramine hcl, tofranil, chimoreptin, chrytemin, deprinol, feinalmin, imilanyle, persamine, pertofram
CHEBI:5882
CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Spezifikation
Imipramine hydrochloride
C19H25ClN2
14,4920
Soluble in water
CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
316.873
CHEBI:5882
113-52-0
MFCD00012669
imipramine hydrochloride, imipramine hcl, tofranil, chimoreptin, chrytemin, deprinol, feinalmin, imilanyle, persamine, pertofram
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
8228
316.87
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 204-030-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HO1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold