Learn More
Tocris Bioscience™ Imipramine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18727176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18727176 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18727176 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7841/50
Vorräte auffüllen und diesen Sommer sparen
Verwenden Sie den Aktionscode 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Potent inhibitor of 5-HT and noradrenalin transporters; promotes immunostimulatory tumor microenvironment
Imipramine hydrochloride is a potent tricyclic antidepressant; inhibits 5-HT and noradrenalin transporters (Ki values = 1.3-20 nM and 20-142 nM respectively). Increases autophagy, both alone and in combination with VEGF inhibitors or Temozolomide (Cat. No. 2706), to reduce the progression of glioma and slow the proliferation of other tumors. Reprograms tumor-associated macrophages from immunosuppressive to immunostimulatory via histamine receptor inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
CAS 113-52-0
Menge 50 mg
Ziel Autophagy-related Compounds
Summenformel C19H24N2.HCl