Learn More
Imipenem, Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imipenem monohydrate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 317.1045 |
| Reinheit (%) | >95% |