Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imipenem-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. p-7077543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15505146
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455322500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Imipenem-Monohydrat, Tienam, Primaxin, CAS-Nr. 74431-23-5 ist ein Carbapenem-Antibiotikum mit breitem Spektrum, das die Aktivität von Penicillin-bindenden Proteinen entlang der inneren Zellwand behindert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Imipenem-Monohydrat ist ein Beta-Lactam, abgeleitet aus der Verbindung Thienamycin, hergestellt von Streptomyces cattleya
• Stört die Zellwandintegrität, verhindert Zellteilung und fördert Lyse durch die Beeinträchtigung der Aktivität von Penicillin-bindenden Proteinen
• Imipenem ist Cephalosporin der dritten Generation, das sowohl gramnegative als auch grampositive Bakterien töten kann
Anwendungen
• Geeignet für die Untersuchung der Antibiotika-Resistenz
• Hochwertige Laborqualität für In-vitro- und In-vivo-Experimente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74431-23-5
Summenformel C12H19N3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 317.36
MDL-Nummer MFCD09753321
InChI-Schlüssel GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
PubChem CID 5282372
ChEBI CHEBI:51799
IUPAC-Name (5R,6S)-3-[2-(aminomethylidenamino)ethylsulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-Carbonsäurehydrat
SMILES O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imipenem monohydrate
Typ Imipenem Monohydrate
Schmelzpunkt 193,0 bis 198,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 5 to 8%
Menge 250 mg
Formelmasse 317.36
Reinheit (%) 98%