Learn More
Melford Imipenem-Monohydrat
Artikelnummer. 30018350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018350 100 mg 100 Milligramm
30018349 25 mg 25 Milligramm
30018348 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018350 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. I261000.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 74431-23-5
  • Molekularformel: C 12 H 17 N 3 O 4 S H 2 O
  • Molekulargewicht: 317,36
Spezifikation
CAS 74431-23-5
Summenformel C12H17N3O4S - H2O
Menge 100 mg