Learn More
Iminodiessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081506
20.20 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
142-73-4
C4H7NO4
133.103
MFCD00004280
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
8897
CHEBI:24786
2-(Carboxymethylamino)essigsäure
C(C(=O)O)NCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
142-73-4
C4H7NO4
133.103
MFCD00004280
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
8897
CHEBI:24786
2-(Carboxymethylamino)essigsäure
C(C(=O)O)NCC(=O)O
Iminoacetic acid is used as an inhibitor of bovine liver glutamate dehydrogenase. It is used as a reagent in the synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgel particles for metal affinity binding of peptides. It is mainly used for modulating peptide mobility by capillary electrophoresis. It is also used in chemotherapeutic treatment for metal poisoning. It acts as a tridendate ligand and forms metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iminoessigsäure wird als Inhibitor der Rinderleberglutamat-Dehydrogenase verwendet. Wird als Reagenz bei der Synthese von Poly-(N-Isopropylacrylamid) (PNIPAM) Mikrogelpartikeln zur Metallaffinitätsbindung von Peptiden verwendet. Wird hauptsächlich zur Modulierung der Peptidmobilität durch Kapillarelektrophorese verwendet. Wird auch in der chemotherapeutischen Behandlung bei Metallvergiftungen eingesetzt. Fungiert als Tridendatsligand und bildet Metallkomplexe.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iminodiacetic acid
Schmelzpunkt ∼243°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 878499
Merck Index 14,4917
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥98%