Learn More
Imidocarb, TRC
Artikelnummer. 30137770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137770 100 g 100 Gramm
30132710 10 g 10 Gramm
30040835 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137770 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI387550100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27885-92-3
Summenformel C19 H20 N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 348.4
Synonym Carbanilide, 3,3'-di-2-imidazolin-2-yl- (8CI), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea, 3,3'-Bis-(2-imidazolin-2-yl)carbanilide, Imidocarb, Piro-Stop
IUPAC-Name 1,3-bis[3-(4,5-Dihydro-1H-Imidazol-2-yl)phenyl]Harnstoff
SMILES O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidocarb
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
Formelmasse 348.1699