Learn More
Imidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imidazole |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5) |
| Formelmasse | 68.0374 |
| Reinheit (%) | >95% |